Learn More
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11456057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11456057 5 g 5g
11466057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11456057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25071.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 94569-84-3 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde is used as a precursor for the synthesis of 5-fluoro-3-substituted benzoxaboroles, which is used in material science as molecular receptors, building block in crystal engineering, as steroid conjugates for molecular imprinting , dyes and biosensors of alpha hydroxyl carboxylic acids. It is also used in the synthesis of 5-arylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one by reacting with 2-amino-N'-arylbenzohydrazide in the presence of Copper(I) bromide by the Ullmann-type reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde is used as a precursor for the synthesis of 5-fluoro-3-substituted benzoxaboroles, which is used in material science as molecular receptors, building block in crystal engineering, as steroid conjugates for molecular imprinting , dyes and biosensors of alpha hydroxyl carboxylic acids. It is also used in the synthesis of 5-arylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one by reacting with 2-amino-N′-arylbenzohydrazide in the presence of Copper(I) bromide by the Ullmann-type reaction.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Air sensitive. Keep container tightly closed in a cool, dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94569-84-3
Formula molecolare C7H4BrFO
Molecular Weight (g/mol) 203.01
Numero MDL MFCD00142872
InChI Key CJUCIKJLMFVWIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzaldhyde, 5-fluoro-2-bromo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1418, acmc-209rsk, ksc494g0d, 2-bromo-5-fluoro benzaldehyde, 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773321
IUPAC Name 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Punto di fusione 51°C to 56°C
Punto d'infiammabilità 87°C (190°F)
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
Peso formulazione 203.01
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde