Learn More
2-Bromo-5-fluorophenol, 97%
Codice prodotto. 11427347
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11427347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15064.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 147460-41-1 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147460-41-1
Formula molecolare C6H4BrFO
Molecular Weight (g/mol) 190.999
Numero MDL MFCD00040939
InChI Key HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
PubChem CID 2724600
IUPAC Name 2-bromo-5-fluorophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-fluorophenol
Densità 1.717
Punti di ebollizione 184°C to 186°C
Punto d'infiammabilità 87°C (188°F)
Indice di rifrazione 1.554
Quantità 25 g
Beilstein 7915214
Peso formulazione 191
Percent Purity 97%