Learn More
2-bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10312315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10312315 5 g 5g
10205402 1 g 1g
10260983 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10312315 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01713DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175205-35-3
Formula molecolare C7H3BrFNS
Molecular Weight (g/mol) 232.07
Numero MDL MFCD00673194
InChI Key SSLVXFSUADEZBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, 2-bromo-4-fluorophenylisothiocyanate, pubchem5018, acmc-20ao2g, 2-bromo-4-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,1-bromo-4-fluoro-2-isothiocyanato, 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, tech., benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato, 2-bromanyl-4-fluoranyl-1-isothiocyanato-benzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736332
IUPAC Name 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanatobenzene
SMILES FC1=CC=C(N=C=S)C(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 232.08
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche