Learn More
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30333228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333228 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6846905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
CAS 2973-80-0
Formula molecolare C7 H5 Br O2
Quantità 5 g
Sinonimo 6-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-bromobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
IUPAC Name 2-bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Peso formulazione 199.9473