Learn More
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 2973-80-0 |
| Formula molecolare | C7 H5 Br O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 6-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-bromobenzaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)c(C=O)c1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-5-hydroxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.02 |
| Peso formulazione | 199.9473 |