Learn More
2-Bromo-5-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11956351
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
73290-22-9
C5H3BrIN
283.89
MFCD03095201
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-iodo, 5-iodo-2-bromopyridine, pubchem5969, 5-iodo-2-bromo-pyridine, acmc-1bb8d, ksc493q0p, 2-bromo-5-iodopyridine
4738271
2-bromo-5-iodopyridine
BrC1=CC=C(I)C=N1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
73290-22-9
C5H3BrIN
283.89
MFCD03095201
LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-iodo, 5-iodo-2-bromopyridine, pubchem5969, 5-iodo-2-bromo-pyridine, acmc-1bb8d, ksc493q0p, 2-bromo-5-iodopyridine
4738271
2-bromo-5-iodopyridine
BrC1=CC=C(I)C=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-iodopyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123°C to 123.6°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 283.89
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-iodopyridine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.