Learn More
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11494963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494963 250 g 250g
11474963 10 g 10g
11484963 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494963 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12261.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22921-68-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22921-68-2
Formula molecolare C8H7BrO3
Molecular Weight (g/mol) 231.045
Numero MDL MFCD00020214
InChI Key ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
PubChem CID 89906
IUPAC Name 2-bromo-5-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 156°C to 160°C
Odore Odorless
Quantità 250 g
Beilstein 639763
Peso formulazione 231.05
Percent Purity ≥98%