Learn More
2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30332481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332481 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332481 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6851105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid
CAS 22921-68-2
Formula molecolare C8H7BrO3
Quantità 5 g
Sinonimo 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
IUPAC Name 2-bromo-5-methoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 231.04
Peso formulazione 229.9579