Learn More
2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 22921-68-2 |
| Formula molecolare | C8H7BrO3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-bromo-5-methoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 231.04 |
| Peso formulazione | 229.9579 |