Learn More
2-Bromo-5-methoxybenzonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11410110
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410110 250 mg 250mg
11420110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410110 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50608.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138642-47-4
Formula molecolare C8H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 212.046
Numero MDL MFCD01861260
InChI Key ZQONVYONOASKIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile,2-bromo-5-methoxy, 2-bromo-5-methoxybenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-cyanoanisole, acmc-20ag98, 2-bromo-5-methoxy benzonitrile, 2-bromo-5-methoxybenzonitrile, 2-bromanyl-5-methoxy-benzenecarbonitrile
PubChem CID 21784096
IUPAC Name 2-bromo-5-methoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
Peso formulazione 212.05
Percent Purity 98%