Learn More
2-Bromo-5-methoxytoluene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10407202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10407202 5 g Bottiglia in vetro 5g
10083450 25 g Bottiglia in vetro 25g
10167413 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10407202 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 27060-75-9
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numero MDL MFCD00060687
InChI Key BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
IUPAC Name 1-bromo-4-methoxy-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-methoxytoluene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 111.0°C to 112.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5600 to 1.5620
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.91
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid