Learn More
2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 227.12 |
| Percent Purity | 97% |