Learn More
2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15404127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15404127 1 g 1g
15414127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15404127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31523.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 261952-20-9 | Molecular Formula: C8H6BrF3 | Molecular Weight: 239.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261952-20-9
Formula molecolare C8H6BrF3
Molecular Weight (g/mol) 239.035
Numero MDL MFCD01631586
InChI Key WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2779339
IUPAC Name 1-bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Quantità 1 g
Peso formulazione 239.04
Percent Purity 98%