Learn More
2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10199409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10199409 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10199409 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00190DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
CAS 261952-20-9
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H6BrF3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
InChI Key WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-bromo-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 239.035
PubChem CID 2779339
Peso formulazione 239.03
Percent Purity 95%