Learn More
2-Bromo-5-methylpyridine, 98+%
Codice prodotto. 11446087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446087 5 g 5g
11456087 25 g 25g
11466087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11446087 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25083.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Add to basket
CAS: 3510-66-5 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3510-66-5
Formula molecolare C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.025
Numero MDL MFCD00209553
InChI Key YWNJQQNBJQUKME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-picoline, 6-bromo-3-picoline, 2-bromo-5-methyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-methyl, 2-bromo-5-methyl pyridine, 5-methyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-methylpyridin, pubchem1185
PubChem CID 564216
IUPAC Name 2-bromo-5-methylpyridine
SMILES CC1=CN=C(C=C1)Br
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-methylpyridine
Punto di fusione 40°C to 45°C
Punti di ebollizione 95°C to 96°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Quantità 5 g
Beilstein 107323
Peso formulazione 172.03
Percent Purity ≥98%