Learn More
2-Bromo-5-methylthiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-5-methylthiazole |
| CAS | 41731-23-1 |
| Formula molecolare | C4H4BrNS |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-Bromo-5-methyl-1,3-thiazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4BrNS/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnc(Br)s1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-5-methyl-1,3-thiazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.05 |
| Peso formulazione | 176.9248 |