Learn More
2-Bromo-5-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735752
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
10403-47-1
C6H5BrN2O2
217.02
MFCD00051578
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
82607
2-bromo-5-nitroaniline
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
10403-47-1
C6H5BrN2O2
217.02
MFCD00051578
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
82607
2-bromo-5-nitroaniline
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitroaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138°C to 142°C
Colore Khaki to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Fine Crystalline Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-nitroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.