Learn More
2-Bromo-5-nitroaniline, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 334860250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10403-47-1 Peso : 0.07500kg
Quantità | 25g |
---|
Identificatori chimici
10403-47-1 | |
217.02 | |
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N | |
82607 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br |
C6H5BrN2O2 | |
MFCD00051578 | |
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai | |
2-bromo-5-nitroaniline |
Specifica
2-Bromo-5-nitroaniline | |
Glass bottle | |
138°C to 142°C | |
10403-47-1 | |
100.0 | |
C6H5BrN2O2 | |
benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai | |
BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromo-5-nitroaniline | |
82607 | |
Fine Crystalline Needles or Crystalline Powder |
Authentic | |
Khaki to Yellow | |
25g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00051578 | |
Solubility in water: slightly soluble in water | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br | |
217.02 | |
217.02 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Bromo-5-nitroaniline
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.