Learn More
2-Bromo-5-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 10738932 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10738932
Marca: Thermo Scientific Acros 334860050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10403-47-1 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10403-47-1
Formula molecolare C6H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 217.02
Numero MDL MFCD00051578
InChI Key BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
PubChem CID 82607
IUPAC Name 2-bromo-5-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitroaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138°C to 142°C
Colore Khaki to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Fine Crystalline Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-nitroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.