Learn More
2-Bromo-5-nitroanisole, 98%
Codice prodotto. 11477006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11477006 2 g 2g
11487006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477006 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25331.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 77337-82-7
Formula molecolare C7H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 232.033
Numero MDL MFCD00041250
InChI Key NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
PubChem CID 101293
IUPAC Name 1-bromo-2-methoxy-4-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitroanisole
Punto di fusione 102°C to 107°C
Quantità 2 g
Beilstein 2520496
Peso formulazione 232.03
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.