Learn More
2-Bromo-5-nitroanisole, 98%
Codice prodotto. 11487006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487006 10 g 10g
11477006 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11487006 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25331.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77337-82-7
Formula molecolare C7H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 232.033
Numero MDL MFCD00041250
InChI Key NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
PubChem CID 101293
IUPAC Name 1-bromo-2-methoxy-4-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitroanisole
Punto di fusione 102°C to 107°C
Quantità 10 g
Beilstein 2520496
Peso formulazione 232.03
Percent Purity 98%