Learn More
2-Bromo-5-nitroanisole, 98%
Codice prodotto. 10485482 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10485482 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10485482 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370800100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 99°C to 103°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6BrNO3
Formula lineare BrC6H3(NO2)OCH3
Numero MDL MFCD00041250
Quantità 10 g
Sinonimo 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
InChI Key NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
IUPAC Name 1-bromo-2-methoxy-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 232.03
PubChem CID 101293
Peso formulazione 232.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder