Learn More
2-Bromo-5-nitroanisole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-5-nitroanisole |
| CAS | 77337-82-7 |
| Formula molecolare | C7H6BrNO3 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1-bromo-2-methoxy-4-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 232.03 |
| Peso formulazione | 230.9531 |