Learn More
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10387601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387601 5 g Bottiglia in vetro 5g
10123341 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10387601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342290050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 943-14-6
Formula molecolare C7H4BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 246.02
Numero MDL MFCD00134558
InChI Key UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-nitrobenzoic acid, 2-bromo-5-nitrobenzic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzoicacid, 2-bromo-5-nitro benzoic acid, pubchem3821, acmc-209rrc, ksc494m1r, paragos 440009, timtec-bb sbb003179
PubChem CID 243025
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 180°C to 181°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 246.02
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.