Learn More
2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11470253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470253 25 g 25g
11460253 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470253 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11416.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-67-9
Formula molecolare C7H3BrF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 270.01
Numero MDL MFCD00014707
InChI Key SXEQQBBOAMHOID-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-bromo-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 5-nitro-2-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-bromo-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro-2-trifluoromethyl, pubchem10394, 2-bromo-5-nirtobenzotrifluoride, 2-bromo-5-nitro-benzotrifluoride, attercop-chm at115179
PubChem CID 136198
IUPAC Name 1-bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
Punto di fusione 41°C to 45°C
Punti di ebollizione 87°C to 88°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 2460260
Peso formulazione 270.01
Percent Purity 97%