Learn More
2-Bromo-5-nitrothiophene, 97%
Codice prodotto. 11462568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11462568 25 g 25g
11442568 1 g 1g
11452568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15866.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208.029 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13195-50-1
Formula molecolare C4H2BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.029
Numero MDL MFCD00022493
InChI Key ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
IUPAC Name 2-bromo-5-nitrothiophene
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitrothiophene
Punto di fusione 42°C to 46°C
Punti di ebollizione 235°C to 237°C
Quantità 25 g
Beilstein 120955
Sinonimo 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Peso formulazione 208.04
Percent Purity 97%