Learn More
2-Bromo-5-nitrothiophene, 97%
Codice prodotto. 15284864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15284864 1 g Bottiglia in vetro 1g
15204874 5 g Bottiglia in vetro 5g
15294864 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15284864 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451150010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13195-50-1 | C4H2BrNO2S | 208.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13195-50-1
Formula molecolare C4H2BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 208.03
InChI Key ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83222
IUPAC Name 2-bromo-5-nitrothiophene
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-nitrothiophene
Punto di fusione 44°C to 48°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
Peso formulazione 208.03
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-nitrothiophene