Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-5-nitrothiophene |
| Punto di fusione | 44°C to 48°C |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro |
| Peso formulazione | 208.03 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Bromo-5-nitrothiophene