Learn More
2-Bromo-5-picoline, TRC
Codice prodotto. 30331229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68557025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-methylpyridine
CAS 3510-66-5
Formula molecolare C6 H6 Br N
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1ccc(Br)nc1
IUPAC Name 2-bromo-5-methylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 172.02
Peso formulazione 170.9684