Learn More
2-Bromo-5-picoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-5-methylpyridine |
| CAS | 3510-66-5 |
| Formula molecolare | C6 H6 Br N |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-5-methylpyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.02 |
| Peso formulazione | 170.9684 |