Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol, 97%
Codice prodotto. 11421330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421330 5 g 5g
11431330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11421330 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26389.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 205371-26-2 | C7H4BrF3O2 | 257.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 205371-26-2
Formula molecolare C7H4BrF3O2
Molecular Weight (g/mol) 257.01
Numero MDL MFCD06660162
InChI Key RHRRKORKKIVAGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-trifluoromethoxy phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-hydroxy-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 1-bromo-2-hydroxy-4-trifluoromethoxy benzene, pubchem15610, acmc-209fbt, rhrrkorkkivagj-uhfffaoysa, phenol,2-bromo-5-trifluoromethoxy, 2-bromanyl-5-trifluoromethyloxy phenol
PubChem CID 17750742
IUPAC Name 2-bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Indice di rifrazione 1.4815
Quantità 5 g
Peso formulazione 257.01
Percent Purity 97%