Learn More
2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-bromo-5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazole |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol, 5-bromo-2-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole,2-bromo-5-trifluoromethyl, 1,3,4-thiadiazole, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 2-bromanyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole |
| Peso formulazione | 233.01 |
| Percent Purity | 97% |