Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15443387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15443387 250 mg 250mg
11342089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15443387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26109.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102684-91-3 | C8H4BrF3O | 253.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102684-91-3
Formula molecolare C8H4BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 253.02
Numero MDL MFCD04973760
InChI Key CSOBJYGHQOLWOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-bromo-3-formylbenzotrifluoride, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl, benzaldehyde, 2-bromo-5-trifluoromethyl, paragos 530289, pubchem1428, pubchem4179, ksc498c1d, bromo 5-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 7018047
IUPAC Name 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Indice di rifrazione 1.511
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 253.02
Percent Purity 98%