Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396559
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396559 1 g 1g
11306569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396559 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26176.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 176225-08-4
Formula molecolare C7H3BrClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 323.508
Numero MDL MFCD03094395
InChI Key CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem11717, acmc-1c27d, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,2-bromo-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778613
IUPAC Name 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densità 1.854
Punti di ebollizione 230°C to 231°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 323.52
Percent Purity 97%