Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol, 98%
Codice prodotto. 15411029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15411029 25 g 25g
15401029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15411029 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64009.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 402-05-1 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-05-1
Formula molecolare C7H4BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 241.007
Numero MDL MFCD09261190
InChI Key INHVNZLKNPJCJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-trifluoromethyl phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethyl, acmc-209jbu, phenol,2-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-bromo-3-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 21914470
IUPAC Name 2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Colore Brown
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Peso formulazione 241.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid