Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95+%, Maybridge™
Codice prodotto. 10124104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10124104 25 g Amber Glass Bottle 25g
10039541 1 g Amber Glass Bottle 1g
10049541 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10124104 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB05624EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 50488-42-1
Formula molecolare C6H3BrF3N
Molecular Weight (g/mol) 225.996
InChI Key GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
PubChem CID 2736434
IUPAC Name 2-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 225.99
Percent Purity 95%