Learn More
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 96%
Codice prodotto. 11385647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11385647 1 g 1g
11395647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11385647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043381.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 50488-42-1 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine is a substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of a Refomatsky reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50488-42-1
Formula molecolare C6H3BrF3N
Molecular Weight (g/mol) 225.996
Numero MDL MFCD00153086
InChI Key GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 6-bromo-3-trifluoromethylpyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-bromopyridine, 2-brom-5-trifluormethyl pyridin, 2-bromo-5-trilfuoromethylpyridine, pubchem3005
PubChem CID 2736434
IUPAC Name 2-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-5- (trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 45°C to 47°C
Punti di ebollizione 78°C to 81°C (30 mmHg)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in methanol and ethanol.
Peso formulazione 226
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline