Learn More
2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10738543
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10738543 1 g Amber Glass Bottle 1g
10197762 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10738543 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC35110DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 123640-41-5
Formula molecolare C8H6BrN3
Molecular Weight (g/mol) 224.061
Numero MDL MFCD07368535
InChI Key LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7060529
IUPAC Name 2-bromo-6-pyrazol-1-ylpyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)N2C=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl pyridine, 2-bromo-6-pyrazol-1-yl-pyridine, pyridine,2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 2-bromo-6-1h-pyrazol-1-yl, acmc-209apf, 6-bromo-2-pyridyl pyrazole, 2-bromo-6-1-pyrazolyl pyridine, 2-bromanyl-6-pyrazol-1-yl-pyridine, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1h-pyrazole
Peso formulazione 224.06
Percent Purity 97%