Learn More
2-Bromo-6-(4-morpholinyl)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15497698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497698 250 mg 250mg
15487698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497698 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61193.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1129540-65-3 | Molecular Formula: C11H11BrN2O | Molecular Weight: 267.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1129540-65-3
Formula molecolare C11H11BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 267.13
Numero MDL MFCD11037772
InChI Key HKIGGSMIIBGCKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-morpholinobenzonitrile, 2-bromo-6-morpholin-4-yl benzonitrile
PubChem CID 59588248
SMILES BrC1=CC=CC(N2CCOCC2)=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-(4-morpholinyl)benzonitrile
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
IUPAC Name 2-bromo-6-morpholin-4-ylbenzonitrile
Peso formulazione 267.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid