Learn More
2-Bromo-6-chloroaniline, TRC
Codice prodotto. 30334321
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30334321 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334321 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6826251G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-chloroaniline
CAS 59772-49-5
Formula molecolare C6 H5 Br Cl N
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Bromo-6-chloroaniline, 2-Bromo-6-chlorobenzenamine
InChI Formula InChI=1S/C6H5BrClN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
SMILES Nc1c(Cl)cccc1Br
IUPAC Name 2-bromo-6-chloroaniline
Molecular Weight (g/mol) 206.47
Peso formulazione 204.9294