Learn More
2-Bromo-6-chloronaphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-6-chloronaphthalene |
| CAS | 870822-84-7 |
| Formula molecolare | C10H6BrCl |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6BrCl/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H |
| SMILES | Clc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-6-chloronaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 241.51 |
| Peso formulazione | 239.9341 |