Learn More
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone, 96%
Codice prodotto. 15498888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498888 5 g 5g
15408898 250 mg 250mg
15488888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498888 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62361.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 928715-37-1 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 928715-37-1
Formula molecolare C8H6BrFO
Molecular Weight (g/mol) 217.037
InChI Key ZTLLHQUYOLPVAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethanone, 2'-bromo-6'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethan-1-one, 1-2-bromo-6-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl
PubChem CID 66570680
IUPAC Name 1-(2-bromo-6-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Quantità 5 g
Peso formulazione 217.04
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid