Learn More
2-Bromo-6-fluoroaniline, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4090018
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
65896-11-9
C6H5BrFN
190.02
MFCD01310982
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
2782940
2-bromo-6-fluoroaniline
NC1=C(F)C=CC=C1Br
65896-11-9
C6H5BrFN
190.02
MFCD01310982
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
2782940
2-bromo-6-fluoroaniline
NC1=C(F)C=CC=C1Br
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-fluoroaniline
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.6740g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H3(F)NH2
Indice di rifrazione 1.5810 to 1.5830 (20°C, 589nm)
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.674
Peso formulazione 190.01
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-6-fluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.