Learn More
2-Bromo-6-fluoroaniline, 98+%
Codice prodotto. 11424350
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11424350 5 g 5g
11434350 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11424350 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25774.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 65896-11-9 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65896-11-9
Formula molecolare C6H5BrFN
Molecular Weight (g/mol) 190.02
Numero MDL MFCD01310982
InChI Key ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
PubChem CID 2782940
IUPAC Name 2-bromo-6-fluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-fluoroaniline
Densità 1.674
Indice di rifrazione 1.582
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 8541957
Peso formulazione 190.01
Percent Purity ≥98%