Learn More
2-Bromo-6-fluoropyridine, 97%
Codice prodotto. 15444007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444007 5 g 5g
15434007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30924.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 144100-07-2 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144100-07-2
Formula molecolare C5H3BrFN
Molecular Weight (g/mol) 175.988
Numero MDL MFCD03095258
InChI Key ZIDIKYIZXMYHAW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-6-bromopyridine, 2-bromo-6-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-6-fluoro, abbypharma ap-17-5098, acmc-1cab6, 2-bromo-6-fluoro pyridine, ksc485m5f, platinum 1+ , 2-bromo-5-fluoropyridine-n 9-hydroxy-6-methylpyrido 2,3-a pyrrolo 3,4-c carbazole-5,7 1h,6h-dionato-n1,n12 6-methyl-3-pyridinol-n1-, sp-4-2-, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 639438
IUPAC Name 2-bromo-6-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-fluoropyridine
Punto di fusione 30°C to 34°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 175.99
Percent Purity 97%