Learn More
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-75559
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
5111-65-9
MFCD00004062
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
78786
2-bromo-6-methoxynaphthalene
COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
5111-65-9
MFCD00004062
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
78786
2-bromo-6-methoxynaphthalene
COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105°C to 111°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C11H9BrO
Formula lineare BrC10H6OCH3
Quantità 5 g
Beilstein 06, 651
Molecular Weight (g/mol) 237.1
Peso formulazione 237.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.