Learn More
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Mikromol™
Descrizione
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 5111-65-9 |
| Nomi componenti o analita | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H9 Br O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. N (EP), Naproxen Impurity N |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-6-methoxynaphthalene |
| Vedi altri risultati |