Learn More
2-Bromo-6-methoxynaphthalene (Naproxen Impurity N), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-6-methoxynaphthalene |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3 |
| Peso formulazione | 235.9837 |
| Percent Purity | >95% |