Learn More
2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine, TRC
Codice prodotto. 30330871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330871 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330871 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6854351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-methyl-5-nitropyridine
CAS 22282-96-8
Formula molecolare C6 H5 Br N2 O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5BrN2O2/c1-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1nc(Br)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 6-bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Molecular Weight (g/mol) 217.02
Peso formulazione 215.9534