Learn More
2-Bromo-6-methylpyridine, 98%
Codice prodotto. 11304416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11304416 5 g 5g
11314416 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11304416 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20018.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 5315-25-3 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
6-Bromo-2-picoline is a halogenated pyridine derivative used is a building block in the preparation of nitrogen containing heterocyclic compounds. It may used in following synthesis 6,6?-dimethyl-2,2?-bipyridine, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine and N,N’-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Bromo-2-picoline is a halogenated pyridine derivative used is a building block in the preparation of nitrogen containing heterocyclic compounds. It may used in following synthesis 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine, 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone, 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine and N,N’-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy).
Solubility
Soluble in chloroform, ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5315-25-3
Formula molecolare C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.03
Numero MDL MFCD00040743
InChI Key SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-6-picoline, 6-bromo-2-picoline, 6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-6-methyl-pyridine, 2-bromo-6-methyl pyridine, 2-brom-6-methylpyridin, pyridine, 2-bromo-6-methyl, 2-bromo-6-methy pyridine, 6-bromopicoline, 6-methyl-2-bromopyridine
PubChem CID 79205
IUPAC Name 2-bromo-6-methylpyridine
SMILES CC1=CC=CC(Br)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-6-methylpyridine
Densità 1.512
Punti di ebollizione 102°C to 103°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C (206°F)
Indice di rifrazione 1.5625
Quantità 5 g
Beilstein 107322
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,ethyl aceate. Not miscible or difficult to mix with water.
Peso formulazione 172.03
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-6-methylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-6-methylpyridine